Wichtige Dokumente
118362
cis-1,3-Dimethyl-cyclohexan
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
583 °F
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
Dichte
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChIKey
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)