Fortfahren mit
K8250
11-Ketotestosteron
synthetic (organic), ≥98.00% (TLC), Androgen , powder
Synonym(e):
17β-Hydroxy-4-androstene-3,11-dione, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione, 4-Androsten-17β-ol-3,11-dione
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
11-Ketotestosteron,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
WTPMRQZHJLJSBO-XQALERBDSA-N
Biochem/physiol Actions
11-Ketotestosterone is a minor androgen in humans, but a major androgen in fish.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)