116173
2-Brom-3-pyridinol
99%
Synonym(e):
2-Brom-3-hydroxy-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
InChIKey
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable