Fortfahren mit
113808
1,3-Dichlorbenzol
98%
Synonym(e):
m-Dichlorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-792-1
Beilstein/REAXYS Number:
956618
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
5 mmHg ( 38.8 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1.23 mg/L, alcohol: soluble, diethyl ether: soluble
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dichlorobenzene was used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
35350329339102930
description
98%
description
puriss., ≥99.0% (GC)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
for extraction analysis EMSURE®
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98% (CP)
assay
≥99% (GC)
solubility
H2O: soluble 1.23 mg/L, diethyl ether: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
0.13 g/L
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
mp
−25-−22 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
-17 °C
bp
172-173 °C (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
180 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dichlorbenzol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)