11115
Antimon(III)-Oxid
≥99%
Synonym(e):
Diantimontrioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
1550 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
655 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤200 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤3 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤250 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES String
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
InChIKey
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?