Merck
412333
Sojabohnenöl, epoxidiertes Acrylat
Synonym(e):
ESOA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
Epoxidized soybean oil acrylate (ESOA) can be synthesized by reacting acrylic acid with epoxidised soybean oil.
Application
  • Smart Biomedical Scaffolds: Application in 4D printing of smart biomedical scaffolds using novel soybean oil epoxidized acrylate, demonstrating the material′s adaptability and function in medical implant technologies (Miao, Zhu, Castro, Nowicki, Zhou, Cui, 2016).
  • UV-Curable Phosphorous-Containing Resins: Synthesis of UV-curable phosphorous-containing acrylated epoxidized soybean oil-based resins aimed at enhancing fire resistance and durability of the resulting polymers (Hu, Jia, Shang, Zhang, Feng, Liu, 2019).
  • Slow-Release Fertilizer: Development of slow-release fertilizers by coating urea with acrylate epoxidized soybean oil, aiming to improve nutrient use efficiency and reduce environmental impact (Jiang, Duan, Ma, Song, Xie, Liu, 2024).
  • High-Performance Epoxy Resins: Creation of high-performance, bio-based epoxy acrylate resins from soybean oil for use in UV-curable coatings, offering a sustainable alternative to conventional petrochemical-derived resins (Wu, Hu, Tang, Zhang, Wang, 2018).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
150-76-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)