Wichtige Dokumente
110019
Diisopropylamin
99%
Synonym(e):
DIPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
50 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
599 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 110 g/L at 25 °C
Dichte
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
7.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?