Fortfahren mit
38290
Diisopropylamin
≥99.0% (GC), liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Diisopropylamine
Synonym(e):
DIPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-558-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605284
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
84 °C (lit.)
Vapor pressure:
50 mmHg ( 20 °C)
€ 53,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diisopropylamin, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.5% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.393
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
471224382928.03646
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
7.8 °F - closed cup
flash_point_c
-13.45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A L Kayushin et al.
Nucleic acids research, 24(19), 3748-3755 (1996-10-01)
Trinucleotide phosphoramidites that correspond to the codons of all 20 amino acids were synthesized in high yield in 5g scale. Precursors of those amidites--trinucleotide phosphotriesters--have been prepared using the phosphotriester approach without protection of the 3'-hydroxyl function. The structures of
Selective permeation of carbon dioxide through plasma polymerized membrane from diisopropylamine.
Matsuyama H, et al.
Journal of Membrane Science, 92(3), 257-265 (1994)
Reaction of amines and acid catalysts. IV. Kinetics and mechanism of olefin formation from triethylamine and diisopropylamine on ?-alumina.
Hogan P and Pasek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 38(5), 1513-1521 (1973)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
38290-1L-F04061831963403
38290-250ML-F04061831963410
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review