Merck
109002
Sigma-Aldrich
Natriumthioglykolat
97%
Synonym(e):
Mercaptoessigsäure Natriumsalz, Thioglykolsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
Beilstein:
4569109
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)