107255
3-Hydroxy-2-nitropyridin
97%
Synonym(e):
2-Nitro-3-pyridinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H
InChIKey
QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable