Wichtige Dokumente
102253
2,5-Dimethylanilin
99%
Synonym(e):
2,5-Xylidin, 2-Amino-1,4-dimethyl-benzol, 2-Amino-p-xylol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11.5 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?