Wichtige Dokumente
05180
DL-Alanin-ethylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)C(C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?