Merck
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluorundecylamin
≥97%
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorundecylamin, 3-(Perfluoroctyl)-propylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8F17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.326
Dichte
1.602 g/mL at 25 °C
SMILES String
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
InChIKey
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)