Fortfahren mit
378445
Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan)
viscosity 50 cSt 
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.423
viscosity
50 cSt
density
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
378461378488175633
description
viscosity 50 cSt 
description
viscosity 500 cSt 
description
viscosity 125 cSt 
description
high temperature
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/mL at 25 °C
density
1.066 g/mL at 25 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.423
refractive index
n20/D 1.4291
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.495
viscosity
50 cSt
viscosity
500 cSt
viscosity
125 cSt
viscosity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 101.1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)