Wichtige Dokumente
AABH14DD9800
AA BLOCKS, INC.
5-bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2)6-10(13)8-4-3-7(12)5-9(8)11/h3-5,10,13H,6H2,1-2H3
InChIKey
XVAFCINZVXDETG-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | P3556 | P3782 | P7443 |
---|---|---|---|
≥99% (TLC) | ≥99% (TLC) | ≥98% | ≥99% (TLC) |
phospholipid | phospholipid | - | phospholipid |
solution | lyophilized powder | solution | lyophilized powder |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
200 | 200 | 200 | 200 |
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=124369-60-4
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.