1623615
USP
Sucrose octaacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
D-(+)-Sucrose octaacetate, Sucrose octaacetate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sucrose
fabricante / nombre comercial
USP
bp
260 °C (lit.)
mp
82-85 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clave InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)