Documentos clave
1623580
USP
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1- oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-Acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 606,00
US$ 606,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 606,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H62O19
Número de CAS:
Peso molecular:
846.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 606,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
sucrose
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)COC(=O)C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
Clave InChI
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)