1551150
USP
Potassium sucrose octasulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Sucrose octasulfate potassium salt heptahydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 544,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 544,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sucrose
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)