1524806
USP
Fenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hidroxibenceno
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
familia API
salicylic acid, guaiacol, hexylresorcinol
temp. de autoignición
1319 °F
lim. expl.
8.6 %
fabricante / nombre comercial
USP
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Camphorated Phenol Topical Gel
- Camphorated Phenol Topical Solution
- Sodium Salicylate
- Salicylic Acid
- Magnesium Salicylate
- Metacresol
- Chloroquine Phosphate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Contenido relacionado
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Haga su pedido de una amplia gama de materiales de referencia primarios muy caracterizados para utilizar con las monografías de la USP-NF pensadas para el análisis de sustancias farmacológicas y formas de administración, excipientes farmacéuticos, ingredientes y suplementos alimentarios.