Documentos clave
1.00206
Supelco
Fenol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-632-7
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
assay:
99.0-100.5% (bromatometric)
technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
182 °C (lit.)
vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
form
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
potency
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
solubility
84 g/L
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Sustituye a: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Analysis Note
Valoración (bromatométrica): 99,0 - 100,5 %
Identidad (coloración 1): pasa la prueba
Identidad (coloración 2): pasa la prueba
identidad (precipitado): pasa la prueba
Aspecto: cristales o masas cristalinas, de color rosa o ligeramente amarillento, deliquescentes
Aspecto de la disolución (67 g/l, agua): transparente y de color no más intenso que la disolución de referencia B6
Aspecto de la disolución (50 g/l; agua): sin turbidez ni materia insoluble
Sustancias ácidas: pasa la prueba
Temperatura de solidificación (Ph EUR): ≥ 39,5 °C
Temperatura de solidificación (ACS): ≥ 40,5 °C
Residuo por evaporación (Ph EUR): ≤ 0,05 %
Residuos por evaporación (ACS): ≤ 0,05 %
Agua (según Karl Fischer): ≤ 0,5 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup