1308307
USP
Hexylresorcinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hexylresorcinol
fabricante / nombre comercial
USP
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Clave InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)