Saltar a
1.00201
Fenol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Sinónimos:
Hidroxibenceno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
EC Index Number:
203-632-7
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El fenol es activo contra una amplia gama de microorganismos y, por tanto, se utiliza como conservante en las formulaciones farmacéuticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas.,como la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU.′, el Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá, el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea’(K-BPR), entre otros.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR1047152480635952
Fenol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenol
Fenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenol
Fenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524806
Fenol
Fenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenol
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
agency
ChP, Ph. Eur., JP, USP
agency
traceable to USP 1524806
agency
-
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..