Merck
901604
Sigma-Aldrich
Fenol solution
1 M in dichloromethane
Sinónimos:
Hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
1 M in dichloromethane
índice de refracción
n/D 1.4359
densidad
1.2894
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)