Documentos
RAD168
radiello Adsorbentes de cartucho
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
agency
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE impregnated with phosphoric acid
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Ammonia (NH3)
General description
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Disclaimer
*Nota: Este producto no está especificado oficialmente en el método, puede ser adecuado para ser utilizado para los compuestos enumerados en el método*
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Trends in atmospheric nitrogen and sulphur deposition in northern Belgium
Staelens, J., et al.
Atmospheric Environment, 49, 186-196 (2012)
Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain
Horemans, B., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 429-438 (2011)
Artículos
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.