20033
ORBO™ 554 H2SO4 sobre gel de sílice (20/40) 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
silica gel
Agency
NIOSH 2012
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 554
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
H2SO4 coated silica gel
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
- ORBO™ 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)