Documentos clave
RAD170
radiello Adsorbentes de cartucho
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
NIOSH 6013
OSHA 1008
envase
pk of 20
fabricante / nombre comercial
Radiello
técnicas
passive air sampling: suitable
Matriz
microporous PE coated with zinc acetate
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S)
Descripción general
Existen diversos adsorbentes de cartucho Radiello diferentes. Cada uno de ellos es específico para el muestreo de diferentes clases de compuestos. Las dimensiones de cada cartucho son 60 mm de largo x 4,8 o 5,8 mm de diámetro. Cada cartucho está diseñado para un solo uso, con la excepción de los adsorbentes de cartucho de desorción térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho se entrega en un tubo de plástico o de vidrio sellado envuelto en una bolsa de polietileno (PE) transparente termosellada. Puede utilizarse el mismo tubo sellado para guardar el cartucho después del muestreo antes de la desorción/análisis. Con cada paquete de cartuchos se incluye un número suficiente de etiquetas adhesivas con el código de barras para un fácil rastreo de la fecha y la hora de muestreo.
Nota: Para realizar el muestreo del aire utilizando el sistema Radiello, deben ordenarse (por separado) los cuerpos difusivos y la placa de soporte triangular Radiello además de los cartuchos adsorbentes. Los kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluyen todas las partes necesarias para completar un muestreo.
Información legal
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Cláusula de descargo de responsabilidad
*Nota: este producto no está especificado oficialmente en el método; puede ser adecuado para utilizar en el muestreo de compuestos enumerados en el método*
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Artículos
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenido relacionado
Frequently Asked Questions - radiello® Products
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.