Merck
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
NSC 619044
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.080,00
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.080,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H30O7
Número de CAS:
Peso molecular:
430.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
Clave InChI
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)