Merck
PHL89621
Daphnetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7,8-Dihydroxycoumarin, Daphnetin, Daphnetol, Ruixiangsu
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 318,00
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 318,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
Clave InChI
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)