Merck
PHL83250
β-Glucogallin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1-O-Galloyl-β-D-glucose, β-D-Glucopyranose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), β-Glucogallin, 1-O-Galloyl-β-D-glucopyranose
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.450,00
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O10
Número de CAS:
Peso molecular:
332.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Clave InChI
GDVRUDXLQBVIKP-HQHREHCSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)