Merck
PHL89756
Phyllanthin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.130,00
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.130,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34O6
Número de CAS:
Peso molecular:
418.52
Beilstein:
2066503
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
Clave InChI
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)