Merck
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.080,00
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.080,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O7
Número de CAS:
Peso molecular:
432.51
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
Clave InChI
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)