Documentos clave
816092
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinónimos:
Kits TSKgel® DEAE-5PW Guards y Guardgel
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Kit TSKgel® DEAE-5PW Guardgel, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 16092
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel DEAE-5PW columns
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Componentes
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)