239348
2-Ethylimidazole
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
268 °C (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?