680788
5-(3-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Sinónimos:
5-(3-Pyridinyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
231 °C (dec.)
cadena SMILES
Sc1nnc(o1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H5N3OS/c12-7-10-9-6(11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,10,12)
Clave InChI
QBLWWQDTKCIRSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)