Merck
178314
Sigma-Aldrich
N-Aminophthalimide
technical grade, 90%
Sinónimos:
N,N-Phthaloylhydrazine, unsym.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Beilstein:
383756
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
powder
mp
200-202 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadena SMILES
NN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H,9H2
Clave InChI
KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
N-Aminophthalimide was employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams[1]. It was also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines[2].
Otras notas
Remainder phthalhydrazide
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1074-1074 (1993)
Kung-Shou Yang et al.
Organic letters, 4(7), 1107-1109 (2002-04-02)
[reaction: see text] Reaction of various N-enoyl oxazolidinones 5a-f with N-aminophthalimide and lead tetraacetate in the presence of camphor-derived chiral ligands provides the desired N-phthalimidoaziridines 6a-f in good to high enantiomeric excess (67-95% ee) at 0 degrees C within 15