553603
2,3-Dibromomaleimide
97%
Sinónimos:
3,4-Dibromopyrrole-2,5-dione
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
228-231 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
maleimide
cadena SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
Clave InChI
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)