Documentos clave
814451
TSKgel® Boronate-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, m-aminophenyl boronate phase
Sinónimos:
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Guardgel Kit, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14451
Parámetros
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
>0 °C temperature
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
m-aminophenyl boronate phase
tamaño de partícula
20 μm
pH operativo
2-9
capacidad
40 μmol/mL, resin adsorption capacity (sorbitol)
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Each TSKgel Guardgel Kit contains:
5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent.
Guardgel Kits to protect glass columns also include:
  • column holder
  • glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID
  • 2 external endfittings
  • 2 caps with M6 threads
  • packing adaptor.
Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)