A8530
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
saline suspension
Seleccione un Tamaño
US$ 242,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 242,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Productos recomendados
Formulario
saline suspension
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
5-20 μmol per mL
Matriz
cross-linked 6% beaded agarose
activación de la matriz
epoxy
unión a la matriz
amino
espaciador de matriz
12 atoms
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Descripción general
Aplicación
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?