Documentos clave
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Sinónimos:
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 502,00
250 G
US$ 2.680,00
US$ 502,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 502,00
250 G
US$ 2.680,00
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
US$ 502,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
grade
for column chromatography
Quality Level
form
gel form
quality
fully end-capped
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
380 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
C18 phase
particle size
15-25 μm
pore size
100 Å pore size
separation technique
reversed phase
Application
for reversed phase chromatography; designed for special tuning of selectivity
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)