Documentos clave
GE17-0851-01
Columnas de desalación PD 10 desechables
Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
Sinónimos:
Columnas de desalado desechables, columnas PD-10
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 938,00
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 938,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
wetted part: no
envase
pack of 30 pieces
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0851-01
condiciones de almacenamiento
dry media
lecho tamaño
14.5 mm × 50 mm
lecho volumen
8.3 mL
columna D.I.
15 mm
Matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Intervalo de trabajo
2-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Las columnas de desalación PD-10 desechables ofrecen una alternativa barata y cómoda a los procedimientos difíciles y prolongados de diálisis. En minutos, las muestras biológicas son desaladas y los solutos de bajo peso molecular son eliminados o intercambiados con excelentes recuperaciones de macromoléculas.
Las instrucciones de las columnas de desalación PD-10 desechables se han actualizado con dos nuevos protocolos de aplicación: gravedad o centrifugación, para incrementar la flexibilidad del producto. El protocolo de gravedad permite una limpieza sencilla de las muestras con una o diversas columnas en paralelo, sin necesidad de un sistema de purificación. El protocolo de giro permite la ejecución en paralelo en una centrífuga convencional con una dilución mínima de la muestra eluida.
En cada paquete del producto se incluyen cuatro adaptadores para permitir una fácil centrifugación. Junto con el depósito de tampón LabMate PD-10, puede aplicarse una disolución tampón de lavado y equilibrado en una etapa con el protocolo de flujo por gravedad. Se recomienda utilizar las columnas PD-10 vacías con medios a granel para una preparación asequible y versátil de la muestra.
Características y beneficios
  • Desalación e intercambio de tampones rápidos, asequibles, de gran recuperación, así como eliminación de compuestos de bajo peso molecular empaquetados con medio Sephadex® G-25 Medium.
  • Protocolos flexibles que permiten ejecuciones por flujo por gravedad o por centrifugación.
  • Fácil de usar y equilibrar; aplicar la muestra; eluir.
  • Preparación de las muestras en el intervalo de 1,0 a 2,5 ml por flujo por gravedad y de 1,75 a 2,5 ml con centrifugación.
  • Desalación de múltiples muestras en paralelo con una capacidad de desalación > 90%
  • Recuperación en el intervalo de 70 a > 95%.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar entre 4 y 30 °C (0,15% Kathon CG/ICP Biocida)
Conservar entre 4 y 30 °C (4 a 8, Medio utilizado etanol al 20 % o NaOH 0,01 M)
Tenga en cuenta que este producto puede enviarse 90 días antes de la fecha de vencimiento. Si desea más información sobre la fecha de vencimiento específica del lote, póngase en contacto con el servicio técnico.
Información legal
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Artículos
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Ver todo
Protocolos
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.