58060-U
Nylon 66 Filter Membranes
pore size 0.20 μm, diam. 47 mm, pkg of 50
Sinónimos:
MEMBRANES NYLON 66 0.2UM PK/50
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon 66
envase
pkg of 50
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.20 μm
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)