Saltar a
GNWP02500
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa más ecológica
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,2 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.2 μm pore size
Material:
Nylon membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
description
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
≥153 μm , (6 mils), Typical 175μm (6.9 mils)
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥42 psi (2.9 bar)
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GNWP
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que han sido rediseñados para permitir soluciones de investigación más sostenibles. Las cajas exteriores e interiores que contienen los discos de membrana están hechas de material biocircular asignado mediante el enfoque de equilibrio de masas ISCC. Pulse aquí para más información.
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Esterilización por filtración†
  • Bioensayos
  • Filtración de disolventes
  • Filtración de muestra para PFAS
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o inferior) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, bacterias, hongos y levaduras
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RNWP04700HNWP02500HNWP04700
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
pore size
0.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
material
plain filter, white filter, Nylon membrane
material
plain filter, Nylon membrane, white filter
material
plain filter, Nylon membrane, white filter
material
Nylon membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de malla de nailon
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)