JGWP04700
Membrana de filtración Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,2 μm
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
65 μm
pore size
0.2 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Application
- Filtración de disoluciones acuosas
- Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
- Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos
Legal Information
also commonly purchased with this product
Los clientes también vieron
Artículos
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.