Documentos clave
Z290807
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs.22 μm pore size
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Sinónimos:
Nylon filter media, Nylon membrane filters
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 428,00
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 428,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Filter membranes, nylon, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Materiales
Nylon membrane
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
Diámetro
47 mm
grosor
60-125 μm
tamaño de poro
0.22 μm
Descripción general
Los filtros de nailon son hidrofilos y no se utilizan materiales humectantes en su fabricación. Con un nivel extraíble de <0,0015 mg/cm2, son ideales como disolvente y preparación de la muestra para HPLC. Debido a su elevada capacidad de fijación no específica no son recomendables para soluciones de proteínas. Compatible con agua y la mayoría de disolventes orgánicos. Para autoclaves; no es afectado por temperaturas de hasta 180 °C.
Aplicación
Nylon filter membranes have been used:
  • duringthe preparation of phosphate buffer saline (PBS)[1]
  • in the filtration ofraspberry fruit powder extract for liquid chromatography (LC)/tandem massspectrometry (MS/MS) analysis[2]
  • as a polymeric membrane to study itsinteraction with nanoparticles[3]
Características y beneficios
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alterations of phenolic compounds in red raspberry juice induced by high-hydrostatic-pressure and high-temperature short-time processing
Wentao Z, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 67, 102569-102569 (2021)
Functionalized nanoparticle interactions with polymeric membranes
Ladner D A, et al.
Journal of Hazardous Materials, 211-212, 88-295 (2012)
Francesco Canfarotta et al.
Nature protocols, 11(3), 443-455 (2016-02-13)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are synthetic materials, generally based on acrylic or methacrylic monomers, that are polymerized in the presence of a specific target molecule called the 'template' and capable of rebinding selectively to this target molecule. They have the