568522-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
20% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3.2 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Stable, low bleed for LC-MS applications
- Scalable from analytical to preparatory
- Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot repducibility
- Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Información legal
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.