57912-U
Fibra de divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
Sinónimos:
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal alloy fiber
plain gray hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pk of 1 ×
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
Otras notas
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters