Merck
57329-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinónimos:
FIBRA DE SPME StableFlex 1CM PK3,AUTO,50/30UM DVB/CARBOXENO-PDMS
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Fibra de divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Materiales
StableFlex fiber
plain gray hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pk of 3
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
Matriz
Carboxen® carbon molecular sieve
grupo activo de la matriz
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
Aplicación
Compuestos de Sabores
Otras notas
El aspecto puede variar. Pueden verse puntos más oscuros en la fibra, pero no afectarán al rendimiento.
Nota al pie de página
Recubrimiento unido a un núcleo de sílice fundida flexible que produce un recubrimiento más adecuado en una fibra menos rompible. Puede haber una ligera diferencia en la selectividad de extracción en comparación con el mismo recubrimiento en un núcleo de sílice fundida convencional.
Información legal
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Protocolos
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GC
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. I’m using this SPME fiber for VOC extraction and GC-MS analysis. I have one fiber and two batches of 25 samples each to process. Could you recommend the best cleaning method between measurements to prevent contamination? Thank you for your help.
    1 answer
    1. For cleaning, immerse the fiber in methanol for 15 to 30 minutes. Allow the fiber to dry completely in a clean environment. Avoid contact with fingers or any contaminated surfaces. After cleaning, the fiber may need conditioning by exposure to the sample matrix or a standard solution before use.