Carboxen is a carbon molecular sieve used in some of the Supelco SPME fibers.
548653-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinónimos:
DVB/CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, 50µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, dark gray hub
Materiales
StableFlex fiber
dark gray hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pk of 1
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
DVB/CAR/PDMS coating
compatibilidad
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
Autosampler
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Protocolos
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Contenido relacionado
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La cromatografía de gases separa los compuestos volátiles de la fase gaseosa y se aplica en diversas industrias para el control de calidad.
-
Is Carboxen the same thing as carbon wide range with regards to SPME fibers?
1 answer-