57284-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Sinónimos:
SPME TM=["StableFlex"] fiber kit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Kit de surtido de fibra SPME StableFlex™, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Materiales
StableFlex fiber
assorted colors hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
23 ga
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Componentes
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)