Documentos clave
54020-U
Supelco
Tubo absorbente ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Sinónimos:
Tubo LpDNPH ORBO
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
W,W,W separators
Nivel de calidad
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 555
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 105 mm
Matriz
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Los tubos adsorbentes ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg (separadores W,W,W, D.E. × L. 6 mm × 105 mm) contienen dos lechos del mismo adsorbente selectivo separado por lana o espuma de vidrio para muestreo de gas y vapor. La construcción del tubo en capa doble o en dos lechos permite la captura de cualquier avance de la muestra en el lecho de respaldo más pequeño.
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.